アッセイ
>95% (HPLC and SDS-PAGE)
フォーム
liquid
比活性
≥1 x 10(E8) U/mg
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
10 μg/mL
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 ng/mg Endotoxin (of LIF)
入力
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
遺伝子情報
human ... LIF(3976)
詳細
アプリケーション
単位の定義
物理的形状
保管および安定性
CHEMICON International社製。LIFは米国特許番号5,443,825、5,750,654、6,261,548、欧州特許番号0285 448、ならびに関連する外国特許の下で保護されており、再販売することはできません。
アナリシスノート
法的情報
免責事項
ラベル使用許諾-研究目的の使用のみに制限されます
白血病抑制因子(「LIF」)は、AMRAD Corporationが所有し、研究目的の使用のためにMillipore社に独占的に使用許諾されており、米国特許第5,443,825号および5,750,654号、ならびにカナダ特許第1,341,581号および1,341,469号によって保護されています。 本製品の使用は研究目的のみに限定されており、本製品から他の研究用製品を製造または開発する目的、あるいは本製品を研究キットの構成品として使用する目的などの商用目的には使用されません。 本製品は、ヒトへの投与や診断目的で使用してはなりません。
購入者は、本製品を未開封の状態で返品することにより、本ラベル使用許諾書の条件を受け入れることを拒否するとともに、支払われた購入代金の全額を受領することができます。
本製品を購入する営利企業または営利研究機関は、購入後3ヵ月以内にMillipore社と別途販売許可契約書を作成する必要があります。研究者等は、Millipore社からの書面による明示的な同意を得ることなく、かつ、当該製品の使用についてMillipore社からの明示的な使用許諾を有する者でない限り、本製品またはその派生物を他の非営利組織で商業的研究を実施している研究者または営利団体に譲渡してはなりません。本書に特別に規定されている場合を除き、本製品の譲受人は、本製品またはその派生物を他の個人または団体に譲渡する権利を有しません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
LIF1010:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.