アッセイ
>95% (HPLC and SDS-PAGE)
形状
liquid
比活性
≥1 x 10(E8) U/mg
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
10 μg/mL
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 ng/mg Endotoxin (of LIF)
入力
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
遺伝子情報
human ... LIF(3976)
詳細
ヒトLIFは、181個のアミノ酸残基を有する19.7 kDaのタンパク質です。非グリコシル化大腸菌発現リコンビナント・ヒトLIFは、in vitroでの生物活性において天然型LIFと識別できません。 ヒトとマウスの成熟LIFは、アミノ酸対照において78%の配列同一性を示します。 ヒトLIFはヒト細胞とマウス細胞の両方に対して等しく活性を示します。マウスLIFはヒト細胞に対する活性がヒトLIFの約1000分の1です。
白血病抑制因子(LIF)は、自然発生的な分化を抑制することによって胚性幹細胞の長期的な維持を促進するリンパ系因子です。LIFには他にも、コリン作動性ニューロンの分化、幹細胞の多能性の制御、骨および脂肪の代謝、特定因子依存性の細胞株の有糸分裂誘発、in vivoでの巨核球の産生促進など、多くの作用があります。
製品の起源:LIFは、pGEX発現系を用いてGSTとの融合タンパク質として大腸菌で発現させ、トロンビンを用いてGST分子を切断し、HPLCクロマトグラフィーにより精製します。
アプリケーション
推奨される QC プロトコル
M1 バイオアッセイ
1. M1バイオアッセイは、1 mLのDME(20% FCS、0.3%寒天培地)中約100個の細胞を含むin vitro半固形寒天培地を用いて実施します。
2. 100 μL のサンプルまたは hLIF(5% FCS 生理食塩水溶液中 10[E4]ユニット/mL)を、2 倍段階希釈して 35 mm ペトリ皿に加えます。2 回反復して行います。
3. 100 μLの5% FCS生理食塩水溶液を2枚のコントロールスライドに加えます。
4. 37°で10% CO2の完全加湿空気中で7日間インキュベートします。
5. 分化が認められたコロニーの数をスコア化します(注記:50ユニットは、コロニーの50%が分化する活性量と定義されます)。
詳細な情報についてはwww.esgro-lif.comをご覧ください。
CHEMICON International社製。LIFは米国特許番号5,443,825、5,750,654、6,261,548、欧州特許番号0285 448、ならびに関連する外国特許の下で保護されており、再販売することはできません。
M1 バイオアッセイ
1. M1バイオアッセイは、1 mLのDME(20% FCS、0.3%寒天培地)中約100個の細胞を含むin vitro半固形寒天培地を用いて実施します。
2. 100 μL のサンプルまたは hLIF(5% FCS 生理食塩水溶液中 10[E4]ユニット/mL)を、2 倍段階希釈して 35 mm ペトリ皿に加えます。2 回反復して行います。
3. 100 μLの5% FCS生理食塩水溶液を2枚のコントロールスライドに加えます。
4. 37°で10% CO2の完全加湿空気中で7日間インキュベートします。
5. 分化が認められたコロニーの数をスコア化します(注記:50ユニットは、コロニーの50%が分化する活性量と定義されます)。
詳細な情報についてはwww.esgro-lif.comをご覧ください。
CHEMICON International社製。LIFは米国特許番号5,443,825、5,750,654、6,261,548、欧州特許番号0285 448、ならびに関連する外国特許の下で保護されており、再販売することはできません。
単位の定義
比活性:50単位は、1 mLの寒天培地でM1コロニーの50%に分化を誘導するために必要なヒトLIFの量と定義されています。
物理的形状
0.02%Tween 20含有PBS緩衝液(pH 7.4)に溶解。 保存剤は添加されていません。
保管および安定性
2~8°℃で6~12ヵ月間保存できます。さらに希釈する場合は、タンパク質(1% BSAなど)またはTween 20を添加したバッファーまたは培地で行ってください。
CHEMICON International社製。LIFは米国特許番号により保護されています。5,187,077、5,427,925、5,443,825、5,750,654、6,261,548、欧州特許番号0285 448、ならびに関連する外国特許の下で保護されており、再販売することはできません。
CHEMICON International社製。LIFは米国特許番号により保護されています。5,187,077、5,427,925、5,443,825、5,750,654、6,261,548、欧州特許番号0285 448、ならびに関連する外国特許の下で保護されており、再販売することはできません。
アナリシスノート
比活性:ヒトLIFの活性は、M1骨髄性白血病細胞の分化を誘導する能力によって決定されます。このアッセイにおけるヒトLIFの検出可能な最低濃度は0.5 ng/mLです。
無菌試験およびマイコプラズマ試験ともに陰性。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ラベルライセンス - 使用は研究用途のみに限定
白血病抑制因子(「LIF」)は、AMRAD Corporation Ltd.が保有する米国特許No. 5,443,825、5,750,654、およびカナダ特許No. 1,341,581、1,341,469によって保護されており、研究目的の使用のためにMilliporeに対して独占的にライセンス供与されています。 本品の使用は研究目的のみに限定され、本品から他の研究用製品を製造または開発する目的、あるいは本品を研究キットの成分として使用する目的など、商用目的には使用できません。 本品はヒトに対して使用できず、診断目的では使用できません。
購入者は、本製品を未開封の状態で返却することで、本ラベルライセンスの条件を受け入れることを拒否でき、支払った購入代金の全額の返金を受けることができます。
本製品を購入する営利団体または民間研究機関は、購入後3カ月以内にMilliporeと別途商用ライセンス契約を締結する必要があります。研究者は、Milliporeから書面による明示の同意を得ることなく、かつ、当該団体が製品の使用についてMilliporeから明示のライセンスを得ることなく、本品またはその派生物を、他の非営利団体で商業的研究を実施している研究者または営利団体に譲渡してはなりません。ここで特別に規定されている場合を除き、本製品の譲受人には、本製品またはその派生物を他の人または団体に譲渡する権利はありません。
ラベルライセンス - 使用は研究用途のみに限定
白血病抑制因子(「LIF」)は、AMRAD Corporation Ltd.が保有する米国特許No. 5,443,825、5,750,654、およびカナダ特許No. 1,341,581、1,341,469によって保護されており、研究目的の使用のためにMilliporeに対して独占的にライセンス供与されています。 本品の使用は研究目的のみに限定され、本品から他の研究用製品を製造または開発する目的、あるいは本品を研究キットの成分として使用する目的など、商用目的には使用できません。 本品はヒトに対して使用できず、診断目的では使用できません。
購入者は、本製品を未開封の状態で返却することで、本ラベルライセンスの条件を受け入れることを拒否でき、支払った購入代金の全額の返金を受けることができます。
本製品を購入する営利団体または民間研究機関は、購入後3カ月以内にMilliporeと別途商用ライセンス契約を締結する必要があります。研究者は、Milliporeから書面による明示の同意を得ることなく、かつ、当該団体が製品の使用についてMilliporeから明示のライセンスを得ることなく、本品またはその派生物を、他の非営利団体で商業的研究を実施している研究者または営利団体に譲渡してはなりません。ここで特別に規定されている場合を除き、本製品の譲受人には、本製品またはその派生物を他の人または団体に譲渡する権利はありません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
LIF1005:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Muscle & nerve, 22(11), 1576-1586 (1999-10-08)
Using in situ hybridization histochemistry, we characterized the spatiotemporal gene expression patterns of leukemia inhibitory factor (LIF) and glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF), and their receptor components (LIFR, GFR-alpha1, RET) induced in muscle cells, intramuscular nerves, and motoneurons in
Reproductive biomedicine online, 10(5), 617-627 (2005-06-14)
Human embryonic stem cells (hESC), with their ability to differentiate into all cell types in the human body, are likely to play a very important therapeutic role in a variety of neurodegenerative and life-threatening disorders in the near future. Although
Experimental neurology, 158(2), 265-278 (1999-07-23)
The isolation and expansion of human neural progenitor cells have important potential clinical applications, because these cells may be used as graft material in cell therapies to regenerate tissue and/or function in patients with central nervous system (CNS) disorders. This