Merck
G1777
Sigma-Aldrich
グリア細胞株由来神経栄養因子 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture, ≥98% (SDS-PAGE)
別名:
ATF, GDNF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized powder
分子量
~30 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
white
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... GDNF(2668)
詳細
グリア細胞株由来神経栄養因子(GDNF)ヒト遺伝子は、ヒト染色体5p13.2に位置しています。
アプリケーション
グリア細胞株由来神経栄養因子ヒト(GDNF)は、神経分化用神経基底培地の成分として使用されています。また、精原幹細胞(SSC)の自己複製、拡大、および分化にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
グリア細胞株由来神経栄養因子はシステインノット構造を有する成長因子スーパーファミリーの分子であり、これらは二量体型の安定なタンパク質構造をとると考えられています。GDNFはGDNFリガンドファミリーの基礎となった分子で、現在このファミリーには、GDNFをはじめニュールツリン(NTN)、パーセフィン(PSP)、アルテミン(ART)などが含まれています。GDNFは15kDaのジスルフィドホモニ量体糖タンパク質です。成熟型のラットおよびヒトGDNFの配列相同性は約93%であり、強力な種間交差反応性を有しています。GDNFシグナルは、1つのRETレセプターと4種類のGFRαレセプター(α1~α4)のうちのいずれか1つで構成された複合性のレセプター系を介して伝達されます。GDNFは、中脳ニューロンのドーパミン取り込みや、生存、形態分化を特異的に促進します。マウスのパーキンソン病モデルで、GDNFが動作緩慢、強直、姿勢の不安定などの症状を改善することが確認されています。GDNFは、運動ニューロン、中脳ドーパミン作動性ニューロン、プルキンエ細胞、交感神経細胞など、中枢および末梢神経系で様々な発達段階にある多くの神経細胞の生存を促進します。セルトリ細胞、1型星状細胞、シュワン細胞、ニューロン、松果体細胞、骨格筋細胞などがGDNFを発現することが知られています。さらに、in vivoにおいて、GDNFを外部から供給すると、顔面運動ニューロンの損傷が救済されることが示されています。
グリア細胞株由来神経栄養因子ヒト(GDNF)は、腎臓の発達においてモルフォゲンとして作用し、精原細胞の分化を調節します。この遺伝子の突然変異は、ヒルシュスプルング病、トゥレット症候群(TS)および注意欠陥/多動性障害(ADHD)に関連する可能性があります。パーキンソン病の治療に使用されます。
物理的形状
凍結乾燥品 (10mMクエン酸ナトリウム溶液, 150mM塩化ナトリウム, 0.5mgBSA含有, 0.2μmフィルタ-滅菌済み)。
アナリシスノート
GDNFの生物活性は、 培養ラット中脳腹側による用量依存性のド-パミン取り込みから測定しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G1777-10UG:
G1777-VAR:
G1777-10UG-PW:
G1777-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Novel functions and signalling pathways for GDNF
Sariola H and Saarma M
Journal of Cell Science, 116(19), 3855-3862 (2003)
GDNF gene is associated with tourette syndrome in a family study
Huertas-Fernandez I, et al.
Movement Disorders, 30(8), 1115-1120 (2015)
Jacob L Roam et al.
Biomaterials, 35(24), 6473-6481 (2014-05-13)
Introduction of spatial patterning of proteins, while retaining activity and releasability, is critical for the field of regenerative medicine. Reversible binding to heparin, which many biological molecules exhibit, is one potential pathway to achieve this goal. We have covalently bound
Generation of Mouse Spermatogonial Stem-Cell-Colonies in A Non-Adherent Culture
Azizi H, et al.
Cell Journal, 19(2), 238-238 (2017)
Gain at chromosomal region 5p15. 33, containing TERT, is the most frequent genetic event in early stages of non-small cell lung cancer
Kang JU, et al.
Cancer Genetics and Cytogenetics, 182(1), 1-11 (2008)