Merck
A5713
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗ポリヒスチジン抗体-アガロース結合 マウス宿主抗体
clone HIS-1, purified immunoglobulin, PBS suspension, suitable for purification of HIS tagged recombinant proteins
別名:
モノクローナル抗ポリヒスチジン抗体, モノクローナル6xヒスタグ, モノクローナル6ヒスエピトープタグ, モノクローナルHHHHHHエピトープタグ, モノクローナルヒス-タグ, モノクローナルヒス6タグ, モノクローナルヒスチジンタグ付き, モノクローナルヘキサヒスタグ, モノクローナルポリ-ヒス-タグ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.56
由来生物
mouse
結合体
agarose conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
HIS-1, monoclonal
フォーム
PBS suspension
アイソタイプ
IgG2a
キャパシティ
15-30 nmol/mL binding capacity
適合性
suitable for purification of HIS tagged recombinant proteins
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This mouse IgG2a monoclonal recombinant antibody recognizes native and denatured, reduced forms of synthetic polyhistidine and polyhistidine tagged fusion proteins.
特異性
合成ポリヒスチジン、天然型および変性還元型6×ヒスチジンタグ融合タンパク質を認識します。
免疫原
リコンビナントのポリヒスチジンタグ融合タンパク質
アプリケーション
Antibody suitable for immunoprecipitation and immunoaffinity purification of polyhistidine and polyhistidine tagged fusion proteins from bacteria, bacterial lysates, cells and tissues transfected with polyhistidine fusion protein expressing vectors
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Western Blotting (1 paper)
物理的形状
0.01M PBS溶液(pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム含有)
調製ノート
臭化シアン活性化アガロ-ス1 mLにプロテインA精製抗体2.0~2.4 mgを結合させたものです。
法的情報
本製品はドイツ特許番号 19507166とそれに相当する他国の特許によって保護されています。なお、これらの特許はQIAGEN GmbH(Qiagen Strasse 1, D-40724 Hilden, Germany)に独占的にライセンスされています。
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A5713-BULK:
A5713-1ML:
A5713-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eric A Davidson et al.
Current protocols in molecular biology, Chapter 24, Unit 24-Unit 24 (2009-07-04)
This unit describes a protocol for the directed evolution of proteins utilizing in vitro compartmentalization. This method uses a large number of independent in vitro transcription and translation (IVTT) reactions in water droplets suspended in an oil emulsion to enable
Dong Meng et al.
The Journal of biological chemistry, 284(17), 11425-11435 (2009-01-21)
betaArrestin is a multifunctional signal scaffold protein. Using SPOT immobilized peptide arrays, coupled with scanning alanine substitution and mutagenesis, we show that the MAPK kinase, MEK1, interacts directly with betaarrestin1. Asp(26) and Asp(29) in the N-terminal domain of betaarrestin1 are
Ryan T Cameron et al.
Molecular and cellular neurosciences, 61, 46-55 (2014-05-27)
Up-regulation of Hsp20 protein levels in response to amyloid fibril formation is considered a key protective response against the onset of Alzheimer's disease (AD). Indeed, the physical interaction between Hsp20 and Aβ is known to prevent Aβ oligomerisation and protects