Merck
A5361
Sigma-Aldrich
アラメチシン, レディーメイド溶液 from Trichoderma viride
5 mg/mL in DMSO
別名:
U-22324
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
品質水準
フォーム
DMSO solution
濃度
5 mg/mL in DMSO
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
作用機序
cell membrane | interferes
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C92H150N22O25/c1-47(2)43-58(72(127)108-92(24,25)84(139)113-41-29-33-59(113)73(128)103-65(48(3)4)75(130)111-90(20,21)82(137)112-89(18,19)80(135)102-56(37-40-64(120)121)70(125)101-55(35-38-61(93)117)69(124)98-54(46-115)44-53-31-27-26-28-32-53)99-63(119)45-95-77(132)85(10,11)110-76(131)66(49(5)6)104-81(136)88(16,17)107-71(126)57(36-39-62(94)118)100-67(122)50(7)96-78(133)86(12,13)106-68(123)51(8)97-79(134)87(14,15)109-74(129)60-34-30-42-114(60)83(138)91(22,23)105-52(9)116/h26-28,31-32,47-51,54-60,65-66,115H,29-30,33-46H2,1-25H3,(H2,93,117)(H2,94,118)(H,95,132)(H,96,133)(H,97,134)(H,98,124)(H,99,119)(H,100,122)(H,101,125)(H,102,135)(H,103,128)(H,104,136)(H,105,116)(H,106,123)(H,107,126)(H,108,127)(H,109,129)(H,110,131)(H,111,130)(H,112,137)(H,120,121)/t50-,51-,54+,55-,56-,57-,58-,59-,60-,65-,66-/m0/s1
InChI Key
LGHSQOCGTJHDIL-SLKIUSOBSA-N
詳細
アラメチシンは、抗菌ペプチドのペプタイボルファミリーに属しています。アラメチシンは、主に疎水性のアミノ酸で構成されています。Gly-11位置に可動ヒンジ領域のあるらせん構造を有しています。
アプリケーション
Trichoderma virideから得られた既製溶液であるアラメチシンは、以下の用途に使用されています:
  • ウリジン-5′-ジホスホ-グルクロノシルトランスフェラーゼ活性アッセイに。
  • 透過処理したウシの非着色上皮細胞におけるNa、K-ATPase活性を測定するために。
  • メチルクロトニル-CoAカルボキシラーゼ活性のアッセイに。
アラメチシンは、一価のカチオンイオノフォアとして機能することができる20のアミノ酸からなるチャネル形成ペプチド抗生物質です。 アラメチシンは、動態学的薬物相互作用を誘発する可能性のある新規候補薬を常套的に評価する方法を開発するために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
アラメチシンは真菌類Trichoderma virideから単離された抗生物質であり、20個のアミノ酸から成るチャネル形成ペプチドです。複数のアイソフォームが存在し、構造情報はいずれも公表されています。アラメチシンは、脂質二重膜を貫通する電位開口型チャネルを形成します。このアラメチシンチャネルはらせん型モノマーの束で構築されており、内部が水で満たされた膜貫通小孔を形成します。チャネルのイオン透過率を決定するのは会合したらせん型モノマーの数(3~12)であり、親水性の中心部をもつ複雑な超分子構造が形成されてイオンが脂質膜を透過できるようになります。アラメチシンは、ほぼ等しい親和性をもつ一価陽イオンと水素イオンとの交換を触媒するとともに、生体の脂質膜や人工脂質膜を介した陽イオン輸送能を有しています。また、外膜や内膜への影響なしでミトコンドリアの透過処理に利用することができます。
物理的形状
この製品はアラメチシンの各種アイソフォームの混合物です。濃度5 mg/mLのDMSO溶液として調製されています(0.2 μmフィルター滅菌済み)。
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A5361-500UL:
A5361-VAR:
A5361-500UL-PW:
A5361-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Structure and alignment of the membrane-associated peptaibols ampullosporin A and alamethicin by oriented 15N and 31P solid-state NMR spectroscopy
Salnikov ES, et al.
Biophysical Journal, 96(1), 86-100 (2009)
Digoxin derivatives with selectivity for the alpha2beta3 isoform of Na, K-ATPase potently reduce intraocular pressure
Katz A, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 112(44), 13723-13728 (2015)
Inhibition of UDP-glucose dehydrogenase by 6-thiopurine and its oxidative metabolites: Possible mechanism for its interaction within the bilirubin excretion pathway and 6TP associated liver toxicity
Weeramange CJ, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 151, 106-115 (2018)
SIRT4 is a lysine deacylase that controls leucine metabolism and insulin secretion
Anderson KA, et al.
Cell Metabolism, 25(4), 838-855 (2017)
Ako Matsui et al.
Journal of radiation research, 61(1), 1-13 (2019-12-18)
Human oxidation resistance 1 (OXR1) was identified as a protein that decreases genomic mutations in Escherichia coli caused by oxidative DNA damage. However, the mechanism by which OXR1 defends against genome instability has not been elucidated. To clarify how OXR1