Merck
A1651
Sigma-Aldrich
アデノシン 3′-リン酸 5′-ホスホ硫酸 リチウム塩 水和物
≥60%
別名:
3′-ホスホアデノシン 5′-ホスホ硫酸 リチウム塩, APPS, PAPS, 活性硫酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15N5O13P2S · xLi+ · yH2O
CAS番号:
分子量:
507.26 (free acid basis)
Beilstein:
8181191
UNSPSCコード:
41106305
eCl@ss:
32160414
NACRES:
NA.51
フォーム
powder
品質水準
濃度
≥60%
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
InChI
1S/C10H15N5O13P2S.4Li.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7(27-29(17,18)19)4(26-10)1-25-30(20,21)28-31(22,23)24;;;;;/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,20,21)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19)(H,22,23,24);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4/t4-,6-,7-,10-;;;;;/m1...../s1
InChI Key
UGODCLHJOJPPHP-AZGWGOJFSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3'-ホスホアデノシン 5'-ホスホ硫酸(PAPS)は、スルホトランスフェラーゼによるin vivoスルホン化のための汎用的なサルスルホネート(スルホン酸塩)供与体として使用されます。 PAPSは、グリカンの硫酸化に使用されます。 PAPSは、その生物学的輸送体の分布および機能を研究するのにも有用です。
アデノシン3'-ホスフェート5'-ホスホ硫酸リチウム塩は、イノシトール1,4-ビスホスフェートにより阻害される哺乳動物のリチウム感受性ビスホスフェート3'-ヌクレオチダーゼをクローン化し、特徴を明らかにする研究に使用されています。アデノシン3'-ホスフェート5'-ホスホ硫酸リチウム塩は、ゴルジ常在性PAP特異的3'-ホスファターゼ共役スルホトランスフェラーゼアッセイを評価する研究にも使用されています。
品質
主な不純物は、アデノシン 3′,5′-二リン酸, 硫酸, アンモニアによる置換体です。
注意
室温に放置すると速やかに分解され、37°Cでは1日に最大17%が分解されます。輸送中の分解を最小限にするため、ドライアイスで冷却して出荷しています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A1651-25MG:
A1651-BULK:
A1651-5MG-PW:
A1651-5MG:
A1651PROC:
A1651-VAR:
A1651-25MG-PW:
A1651-1MG-PW:
A1651-PH:
A1651-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cooper, B.P. and Baumgarten, F.E.
Zeitschrift fur Naturforschung, 159 (1980)
Emanuel Smeds et al.
Glycobiology, 20(10), 1274-1282 (2010-06-18)
The signaling of various molecules involved in development and regulation of cell growth are regulated by heparan sulfate (HS). Specific binding of HS to ligand proteins depends on the HS sulfation pattern, where the spacing and number of O-sulfate groups
J P Horwitz et al.
Biochimica et biophysica acta, 480(2), 376-381 (1977-02-09)
A practical synthesis of 3'-phosphoadenosine 5'-phosphosulfate (IV) in yields of 68-72% from adenosine 2',3'-cyclic phosphate 5'-phosphate (II) is described. Reaction of II with triethylamine-N-sulfonic acid affords adenosine 2',3'-cyclic phosphate 5'-phosphosulfate (III) which, on treatment with ribonuclease-T2, provides IV. Spleen phosphodiesterase
Xianxuan Zhou et al.
Glycobiology, 21(6), 771-780 (2011-01-13)
Heparan sulfate (HS) belongs to a major class of glycans that perform central physiological functions. Heparin is a specialized form of HS and is a clinically used anticoagulant drug. Heparin is a natural product isolated from pig intestine. There is
Saveria Pastore et al.
The Journal of investigative dermatology, 127(3), 660-667 (2006-10-14)
ATP is abundantly released from stressed or damaged cells in response to mechanical stimulation, bacteria, or noxious agents. In this study, we have investigated the possible involvement of P2 receptors (receptor for extracellular nucleotides) in the expression and release of