Merck
94455
Sigma-Aldrich
アデノシン 3′-リン酸 5′-ホスホ硫酸 トリエチルアンモニウム塩
≥90.0% (HPLC)
別名:
3′-Phosphoadenosine-5′-phosphosulfate triethylammonium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15N5O13P2S · xC6H15N
CAS番号:
分子量:
507.26 (free acid basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
powder or crystals
溶解性
water: soluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCN(CC)CC.Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OS(O)(=O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H15N5O13P2S.C6H15N/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7(27-29(17,18)19)4(26-10)1-25-30(20,21)28-31(22,23)24;1-4-7(5-2)6-3/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,20,21)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19)(H,22,23,24);4-6H2,1-3H3/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
InChI Key
IIAWHKVLRMAJSN-MCDZGGTQSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Adenosine 3′-phosphate 5′-phosphosulfate or 3′-Phosphoadenosine-5′-phosphosulfate (PAPS) is produced by the action of PAPS synthase in the cytoplasm and nucleus in animal cells. It is also found in the cytoplasm and plastids of plant cells.
アプリケーション
Adenosine 3′-phosphate 5′-phosphosulfate triethylammonium salt has been used in the determination of human 3-O-sulfotransferase-1 (3-OST-1) and aryl-sulfotransferase (AST-IV) enzyme activity.
生物化学的/生理学的作用
3′-Phosphoadenosine-5′-phosphosulfate (PAPS) acts as a sulfate donor and serves as a substrate for sulfotransferases (STs).
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
94455-1MG:
94455-25MG:
94455-BULK:
94455-VAR:
94455-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)