由来生物
Porcine pancreas
品質水準
タイプ
Type I-A
フォーム
saline suspension
比活性
700-1400 units/mg protein (E1%/280)
分子量
51-54 kDa
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
activity assay: suitable
適合性
suitable for hydrolysis, synthesis of oligosaccharides and polysaccharides, and sugar modification
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ブタ膵臓から分離されるα-アミラーゼは糖タンパク質です。残基数475個未満の単一ポリペプチド鎖であり、SH基2個およびジスルフィド架橋4個を有し、Ca2+が強く結合して安定化に寄与しています。塩素イオンは活性と安定に必要とされています。活性のpH範囲は5.5~8.0であり、至適pHは7です。
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
単位の定義
物理的形状
調製ノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A4268-500MG:
A4268-100MG:
A4268-BULK:
A4268-BULK-N:
A4268-100MG-PW:
A4268-VAR-PW:
A4268-25MG-PW:
A4268-10MG:
A4268-VAR:
A4268-VAR-N:
A4268-25MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック