Merck
A3041
Sigma-Aldrich
β-Alanine t-butyl ester hydrochloride
≥98% (TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H15NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
181.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
β-Alanine t-butyl ester hydrochloride,
アッセイ
≥98% (TLC)
品質水準
フォーム
powder
white to off-white
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.CC(C)(C)OC(=O)CCN
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2,3)10-6(9)4-5-8;/h4-5,8H2,1-3H3;1H
InChI Key
DOMTZTVJNZKUNX-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
β-Alanine t-butyl ester is a C-terminal blocked derivative of β-alanine.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A3041-5G:
A3041-VAR:
A3041-1G:
A3041-BULK:
A3041-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)