Merck
306142
Sigma-Aldrich
β-アラニンエチルエステル 塩酸塩
98%
別名:
3-アミノプロピオン酸エチル 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2CH2COOCH2CH3 · HCl
CAS番号:
分子量:
153.61
Beilstein:
3559095
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
67-70 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl[H].CCOC(=O)CCN
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-2-8-5(7)3-4-6;/h2-4,6H2,1H3;1H
InChI Key
RJCGNNHKSNIUAT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
306142-VAR:
306142-50G:
306142-BULK:
306142-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)