Merck
15382
Sigma-Aldrich
Boc-β-Ala-OH
≥99.0% (TLC)
別名:
Boc-β-アラニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CO2CNHCH2CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
189.21
Beilstein:
1909986
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (TLC)
形状
solid
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
76-79 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NCCC(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-7(12)9-5-4-6(10)11/h4-5H2,1-3H3,(H,9,12)(H,10,11)
InChI Key
WCFJUSRQHZPVKY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3