製品名
Boc-GABA-OH, 97%
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
bp
78-82 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
55-57 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10-6-4-5-7(11)12/h4-6H2,1-3H3,(H,10,13)(H,11,12)
InChI Key
HIDJWBGOQFTDLU-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
469572-VAR:
469572-BULK:
469572-25G:
469572-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
469572-25G | 4061832594637 |
469572-5G | 4061832359007 |