安全性情報
A1472
Sigma-Aldrich
MCA-[Asn670, Leu671]-Amyloid β/A4 Precursor Protein 770 Fragment 667-676-DNP-Lys-Arg-Arg-NH2
≥90% (HPLC)
別名:
7-Methoxycoumarin-4-acetyl-[Asn670, Leu671]-Amyloid β/A4 Precursor Protein 770 Fragment 667-676(2,4-dinitrophenyl)Lys-Arg-Arg amide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C86H125N27O29
分子量:
2001.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... APP(351)
Amino Acid Sequence
MCA-Ser-Glu-Val-Asn-Leu-Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-DNP-Lys-Arg-Arg-NH2
アプリケーション
7-Methoxycoumarin-4-acetyl-[Asn⁶⁷⁰,Leu⁶⁷¹]-Amyloid β has been used as a fluorogenic substrate to measure β-secretase activity.
生物化学的/生理学的作用
スウェーデン変異型アミロイド前駆体タンパク質(APP)のβ-セクレターゼ切断部位Lys-Met/Asn-Leuをもつ蛍光ペプチド基質です。
スウェーデン変異型アミロイド前駆体タンパク質(APP)のβ-セクレターゼ切断部位Lys-Met/Asn-Leuをもつ蛍光ペプチド基質です。thimet oligopeptidase(TOP)(EC 3.4.24.15)のβ-セクレターゼ-様活性の測定に利用できる可能性があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A1472-1MG:
A1472-VAR:
A1472-500UG-KC:
A1472-500UG:
A1472-1MG-PW:
A1472-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)