安全性情報
A1972
Sigma-Aldrich
[Asn670, Leu671]-Amyloid β/A4 Precursor Protein 770 Fragment 667-676 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC), solid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C50H78N14O19
CAS番号:
分子量:
1179.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.32
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... APP(351)
Amino Acid Sequence
Ser-Glu-Val-Asn-Leu-Asp-Ala-Glu-Phe-Arg
生物化学的/生理学的作用
Substrate for assaying β-secretase activity that corresponds to the "Swedish" Lys-Met/Asn-Leu mutation of the amyloid precursor protein β-secretase cleavage site.
Substrate for assaying β-secretase activity; "Swedish" Lys-Met/Asn-Leu mutation of amyloid precursor protein β-secretase cleavage site.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A1972-1MG:
A1972-VAR:
A1972-BULK:
A1972-1MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vania Vidimar et al.
Endocrinology, 159(3), 1453-1462 (2018-01-31)
A deeper understanding of the pathways that drive uterine leiomyoma (ULM) growth and survival requires model systems that more closely mimic the in vivo tumors. This would provide new insights into developing effective therapeutic strategies for these common benign tumors