Merck
MAK066
Sigma-Aldrich
乳酸デハイドロゲナーゼ活性アッセイキット
sufficient for 500 colorimetric tests
別名:
LDHアッセイ, LDH活性アッセイキット, 乳酸デハイドロゲナーゼ活性アッセイキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 500 colorimetric tests
検出方法
colorimetric
関連疾患
hematological disorder; cancer
保管温度
−20°C
遺伝子情報
関連するカテゴリー
詳細
乳酸デヒドロゲナーゼ(LDH)は、ピルビン酸と乳酸の相互変換を触媒する酸化還元酵素です。 組織損傷または赤血球細胞溶血後の細胞がLDHを血流に放出します。LDHはきわめて安定している酵素であることから、組織および細胞の損傷や毒性の有無を評価するために広く使用されています。LDHは、癌などの一定の病的状態の評価にも使用されます。LDHの定量には広範囲の用途があります。
アプリケーション
乳酸デハイドロゲナーゼ活性アッセイキットは、細胞培養培地中の乳酸デヒドロゲナーゼ(LDH)活性の測定に使用されています。
乳酸デハイドロゲナーゼ活性アッセイキットキットは、サンプル中の乳酸デヒドロゲナーゼの濃度を測定するために使用されています。
原理
このキットでは、LDHがNADをNADHに還元し、NADHは比色(450 nm)アッセイで特異的に検出されます。LDH活性アッセイキットは、さまざまな生物学的サンプル中のLDHの活性を定量します。このアッセイは迅速で、便利で、高感度です。
以下による置換
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Angélica María Hernández-Arriaga et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 97, 191-198 (2017-06-05)
Human gut flora-mediated non-digestible fraction of spent coffee grounds (hgf-NDSCG) was evaluated for its chemopreventive effect and molecular mechanisms involved on human colon adenocarcinoma HT-29 cell survival using two different microbiota source [lean (L) and overweight (OW)]. The source of
Adjimon G Lokossou et al.
Biology of reproduction, 102(1), 185-198 (2019-07-19)
Modulation of the activation status of immune cell populations during pregnancy depends on placental villous cytotrophoblast (VCT) cells and the syncytiotrophoblast (STB). Failure in the establishment of this immunoregulatory function leads to pregnancy complications. Our laboratory has been studying Syncytin-2
Gustav Holmgren et al.
Toxicology, 328, 102-111 (2014-12-23)
Doxorubicin is a chemotherapeutic agent indicated for the treatment of a variety of cancer types, including leukaemia, lymphomas, and many solid tumours. The use of doxorubicin is, however, associated with severe cardiotoxicity, often resulting in early discontinuation of the treatment.
Anti-Oxidative Effect of Genistein and Mangiferin on Sodium Fluoride Induced Oxidative Insult of Renal Cells: A Comparative Study
Pritam S, et al.
Biomarkers journal., 2(1-10) (2015)
Patuma Sinthujaroen et al.
BBA clinical, 2, 103-111 (2015-01-06)
Billions of cells undergo apoptosis each day in the average normal adult. The ability to readily assess the degree of apoptosis in human diseases is hampered by the lack of sensitive and specific serum biomarkers of apoptosis. Fortilin is a
資料
We presents an article about the Warburg effect, and how it is the enhanced conversion of glucose to lactate observed in tumor cells, even in the presence of normal levels of oxygen. Otto Heinrich Warburg demonstrated in 1924 that cancer cells show an increased dependence on glycolysis to meet their energy needs, regardless of whether they were well-oxygenated or not.
We presents an article about the Warburg effect, and how it is the enhanced conversion of glucose to lactate observed in tumor cells, even in the presence of normal levels of oxygen. Otto Heinrich Warburg demonstrated in 1924 that cancer cells show an increased dependence on glycolysis to meet their energy needs, regardless of whether they were well-oxygenated or not.