安全性情報
935B
Sigma-Aldrich
TBS IHC Wash Buffer + TWEEN® 20
20X TBS, 1% Tween® 20
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.24
品質水準
500
600
詳細
[For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions]
フォーム
buffered aqueous solution
包装
pkg of 1 L 20x (935B-09)
pkg of 200 mL 20x (935B-06)
テクニック
immunohistochemistry: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
Tris Buffered Immunohistochemistry wash buffer plus TWEEN 20 is a 20X concentrated solution that is employed to rinse reagents off slides and to provide a medium for short-term storage of immunohistochemistry specimens in between application of reagents.
生物化学的/生理学的作用
Tween 20 helps in the enhancement of intestinal movement of doxorubicin in vitro but not in vivo.
物理的形状
Solution containing TBS buffer and TWEEN 20
その他情報
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: service@cellmarque.com
法的情報
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
935B-PH:
935B-BULK:
935B-09:
935B-06:
935BPROC:
935B-90:
935B-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Tween 20 increases intestinal transport of doxorubicin in vitro but not in vivo.
Al-Saraf A, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 498(1-2), 66-69 (2016)