93359
TES
BioUltra, ≥99.5% (calc. based on dry substance, T)
別名:
2-[(2-ヒドロキシ-1,1-ビス(ヒドロキシメチル)エチル)アミノ]エタンスルホン酸, N-[トリス(ヒドロキシメチル)メチル]-2-アミノエタンスルホン酸, TES遊離酸
About This Item
おすすめの製品
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.5% (calc. based on dry substance, T)
フォーム
powder
不純物
insoluble matter, passes filter test
強熱残分
≤0.1% (as SO4)
損失
≤0.5% loss on drying, 110 °C
pH
3.5-5.0 (25 °C, 1 M in H2O)
有効pH範囲
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
mp
~225 °C (dec.)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.055
λ: 280 nm Amax: 0.045
SMILES記法
OCC(CO)(CO)NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO6S/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13)
InChI Key
JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
93359-VAR:
93359-100G:
93359-BULK-PC:
93359-BULK:
93359-25G:
93359-5G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)