Merck
83834
Sigma-Aldrich
リボヌクレアーゼA ウシ膵臓由来
4×cryst., ~70 U/mg (acc. to Kunitz)
別名:
RNアーゼ, RNアーゼA, リボヌクレアーゼI, リボ核酸 3′-ピリミジノオリゴヌクレオチドヒドロラーゼ, 膵臓リボヌクレアーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
フォーム
powder
品質水準
品質
4×cryst.
比活性
~70 U/mg (acc. to Kunitz)
分子量
~13,700
Mr ~13700
不純物
proteases, none detected
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI Key
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
RNアーゼA、すなわちリボヌクレアーゼAは、ピリミジンヌクレオチドの後でホスホジエステル結合の一本鎖RNAを切断するエンドリボヌクレアーゼです。RNアーゼAは3′リン酸末端を攻撃します(たとえば、pG-pG-pC-pA-pGが切断されて、pG-pG-pCpとA-pGになります)。一本鎖RNAに対して最も高い活性を示します。RNアーゼAは、4箇所でジスルフィド架橋された一本鎖ポリペプチドです。RNアーゼBとは異なり、糖タンパク質ではありません。DNAは環状中間体の形成に必要な2′-OH基を持たないため、リボヌクレアーゼはDNAを加水分解しません。また、RNアーゼAは、タンパク質サンプル中のRNAを加水分解できます。RNアーゼAは、His12とHis119のアルキル化によって阻害され、カリウム塩およびナトリウム塩によって活性化されます。RNアーゼは、重金属イオン存在下で阻害されます。また、RNアーゼは、DNAによって競争的に阻害されます。
アプリケーション
  • RNアーゼAは、DNAプラスミド調製物、ゲノムDNA調製物およびタンパク質サンプルからRNAを除去するために使用されます。
  • また、RNアーゼは、RNAの配列解析や保護アッセイにも使用されます。
  • RNアーゼは、コンピューター支援薬物設計のためのツールとして使用されています。
  • RNアーゼAは、RNA配列解析に役立ちます。
  • RNアーゼAは、タンパク質サンプル中のRNAを加水分解します。
  • DNA精製にRNアーゼAが寄与します。
特徴および利点
安定性が高いメルクのリボヌクレアーゼA(RNアーゼA)は、RNA除去、RNAシーケンシング、およびDNA精製に適しています。
単位の定義
1ユニットは、速度定数k = 1、25°C、pH 5.0で、RNAを加水分解する酵素量に相当します(Kunitzユニット);M. Kunitz, J. Biol. Chem. 164, 563(1946)
アナリシスノート
Eにより測定したタンパク質。
その他情報
本酵素は、ピリミジン-3'-リン酸が起源であるリン酸ジエステル結合、ならびにシチジンおよびウリジン誘導体の多数の2',3'-シクロ化合物のみを加水分解します。膵臓リボヌクレアーゼの回復
Sales restrictions may apply
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
83834-BULK:
83834-VAR:
83834-100MG:
83834-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
[On the mechanism of the ribonuclease reaction. 1. The function of the pyrimidine base in the reaction].
H G Gassen et al.
European journal of biochemistry, 1(1), 36-45 (1967-03-01)
S A Benner et al.
Trends in biochemical sciences, 14(10), 396-397 (1989-10-01)
A decade after losing favor as an 'uninteresting' digestive enzyme, pancreatic ribonuclease has been found to be homologous to a series of extracellular proteins that may influence tumor cell growth, neurological development and biological differentiation. One surprising outcome of these
Isabel Rodríguez-Gómez et al.
The Journal of endocrinology, 216(1), 43-51 (2012-10-11)
The purpose was to analyse the cardiac and renal capillary density and glomerular morphology resulting from a chronic excess or deficiency of thyroid hormones (THs) in rats. We performed histopathological, morphometrical and immunohistochemical analyses in hypothyroid and hyperthyroid rats to
Yong Zhai et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 14(2), 386-393 (2013-01-03)
FT-IR spectroscopic and thermodynamic measurements were designed to explore the effect of a macromolecular crowder, dextran, on the temperature and pressure-dependent phase diagram of the protein Ribonuclease A (RNase A), and we compare the experimental data with approximate theoretical predictions
Nethaji Thiyagarajan et al.
Nature communications, 3, 1121-1121 (2012-10-11)
Mutations in angiogenin (ANG), a member of the ribonuclease A superfamily, are associated with amyotrophic lateral sclerosis (ALS; sporadic and familial) and Parkinson's disease. We have previously shown that ANG is expressed in neurons during neuro-ectodermal differentiation, and that it