Merck
71679
Sigma-Aldrich
重酒石酸ナトリウム 一水和物
BioUltra, ≥99.0% (T)
別名:
L(+)-酒石酸 一ナトリウム塩, 酒石酸水素ナトリウム 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5NaO6 · H2O
CAS番号:
分子量:
190.08
Beilstein:
6099125
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.0% (T)
形状
powder or crystals
光学活性
[α]20/D +22±1°, c = 1% in H2O
不純物
insoluble matter, passes filter test
pH
2.5-4.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
溶解性
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES記法
[Na+].[H]O[H].OC(C(O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.Na.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
LLVQEXSQFBTIRD-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
71679-250G:
71679-1KG:
71679-BULK:
71679-VAR:
試験成績書(COA)