安全性情報
62327
Sigma-Aldrich
リパーゼ基本キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
保管温度
2-8°C
品質水準
構成
Composition:
62301 Lipase from Aspergillus niger, 100 mg
62288 Lipase B Candida antarctica, recombinant from Aspergillus oryzae, 50 mg
62316 Lipase from Candida rugosa, 1000 mg
62298 Lipase from Mucor miehei, 100 mg
62309 Lipase from Pseudomonas cepacia, 100 mg
89601 Lipase from Pseudomonas fluorescens, 200 mg
62305 Lipase from Rhizopus arrhizus, 1000 mg
62310 Lipase from Rhizopus niveus, 1000 mg
L3126 Lipase from porcine pancreas, 1000 mg
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jon C Henrikson et al.
Toxicon : official journal of the International Society on Toxinology, 55(7), 1396-1404 (2010-02-27)
Within the last two decades, Prymnesium parvum (golden algae) has rapidly spread into inland waterways across the southern portion of North America and this organism has now appeared in more northerly distributed watersheds. In its wake, golden algae blooms have