Merck
58901C
SAFC
ラクトアルブミン酵素加水分解物
liquid, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
別名:
ラクトアルブミン加水分解物溶液 50X
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
詳細
For research or for further manufacturing use
無菌性
sterile; sterile-filtered
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ラクトアルブミン酵素加水分解物(LAH)166.5 g/Lを、細胞培養グレード水で調製します。LAHは、昆虫細胞培養培地で使用できるように特別な組成となっています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
58901C-100ML:
58901CPROC:
58901C-PH:
58901C-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gabrielle Sutton et al.
Viruses, 12(10) (2020-10-18)
Equid herpesvirus 1 is one of the most common viral pathogens in the horse population and is associated with respiratory disease, abortion and still-birth, neonatal death and neurological disease. A single point mutation in the DNA polymerase gene (ORF30: A2254G