グレード
for fluorescence
濃度
~1% in H2O
蛍光検出
λex 480 nm; λem 620 nm in H2O
λex 518 nm; λem 605 nm (bound to DNA)
λex 530 nm; λem 600 nm in 50 mM phosphate buffer pH 7.0 (upon binding to DNA)
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H
InChI Key
ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
再構成
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Muta. 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
46067-50ML-F:
46067-BULK-F:
46067-VAR-F:
46067-250ML-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation