Merck
43713
Sigma-Aldrich
S-(5'-アデノシル)-3-チオプロピルアミン
≥98.0% (HPLC), powder
別名:
5'-[(3-アミノプロピル)チオ]-5'-デオキシアデノシン, S-アデノシル-3-チオプロピルアミン, dc-SAH, dcAdoHcy, 脱炭酸S-アデノシル-L-ホモシステイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H20N6O3S
CAS番号:
分子量:
340.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品名
S-(5'-アデノシル)-3-チオプロピルアミン, ≥98.0% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCCCSC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C13H20N6O3S/c14-2-1-3-23-4-7-9(20)10(21)13(22-7)19-6-18-8-11(15)16-5-17-12(8)19/h5-7,9-10,13,20-21H,1-4,14H2,(H2,15,16,17)/t7-,9-,10-,13-/m1/s1
InChI Key
FUSRAALGPJJIRO-QYVSTXNMSA-N
アプリケーション
S-(5′-Adenosyl)-3-thiopropylamine has been used as a calibrant solution to spike human urine samples for solid-phase extraction studies. It has also been used as an analyte in capillary electrophoresis (CE) and micellar electrokinetic chromatography (MEKC).
生物化学的/生理学的作用
S-(5′-Adenosyl)-3-thiopropylamine or S-adenosyl-L-homocysteine comprises base, sugar or amino acid. It acts as an inhibitor for spermidine synthase and spermine synthase.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
この脱炭酸化S-アデノシル-L-メチオニンは、ポリアミン生合成の重要な代謝物であり、スペルミンシンターゼおよびスペルミジンシンターゼなどのプロピルアミントランスフェラーゼに対するアミノプロピル基供与体として機能しています。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
43713-BULK:
43713-10MG:
43713-VAR:
43713-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jolita Sečkutė et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 20(11), 1836-1844 (2011-09-08)
Aminopropyltransferases are essential enzymes that form polyamines in eukaryotic and most prokaryotic cells. Spermidine synthase (SpdS) is one of the most well-studied enzymes in this biosynthetic pathway. The enzyme uses decarboxylated S-adenosylmethionine and a short-chain polyamine (putrescine) to make a
Purification of spermidine synthase from rat ventral prostate by affinity chromatography on immobilized S-adenosyl(5')-3-thiopropylamine.
K Samejima et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 216(1), 213-222 (1982-06-01)
Isolation of S-adenosyl-3-thiopropylamine.
S Ito
Methods in enzymology, 94, 463-464 (1983-01-01)
Lin Huang et al.
Nucleic acids research, 48(13), 7545-7556 (2020-06-11)
While most SAM riboswitches strongly discriminate between SAM and SAH, the SAM/SAH riboswitch responds to both ligands with similar apparent affinities. We have determined crystal structures of the SAM/SAH riboswitch bound to SAH, SAM and other variant ligands at high