安全性情報
4352157
Sigma-Aldrich
トリプシン、TPCK処理済み
別名:
6- (1-トシルアミド-2-フェニル) エチルクロロメチルケトン処理済みトリプシン、修飾トリプシン(TPCK処理済み)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.56
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
トリプシンは、リジン残基およびアルギニン残基のカルボキシル側でペプチド結合を特異的に加水分解するセリンプロテアーゼです。この修飾トリプシンは、外来性キモトリプシン活性を不活化するためにN-トシル-L-フェニルアラニンクロロメチルケトン(TPCK)で処理されています。このトリプシン製品には塩化カルシウムが含まれており、消化における一貫性を改善する可能性があります。各パッケージはバイアル10本入りで、各バイアル25 μg入り。 
アプリケーション
トリプシン、TPCK処理済みは、組換え天然型巨大B細胞性リンパ腫(Bcl-xL)-ΔTMモノマーを開裂させて原線維(「BclxLcf37」と呼ばれる第三のタイプのBcl-xL原線維)を作製する酵素処理に使用されています。マルチラウンド感染を行う感染多重度(MOI)でA549細胞にA型インフルエンザH1N1ウイルスを感染させるために、感染/DMEM血清フリー培地へのサプリメントとしてインフルエンザ感染実験にも使用されています。
トリプシン(TPCK処理済み)は、LC-MS(液体クロマトグラフィー質量分析)/MS解析用にペプチドを生成するためのタンパク質サンプルの消化に使用されてきました。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Quantitative milk proteomics--host responses to lipopolysaccharide-mediated inflammation of bovine mammary gland.
Danielsen M, et al.
Proteomics, 10, 2240-2249 (2010)
Pavel Bouchal et al.
Cell reports, 28(3), 832-843 (2019-07-18)
Accurate classification of breast tumors is vital for patient management decisions and enables more precise cancer treatment. Here, we present a quantitative proteotyping approach based on sequential windowed acquisition of all theoretical fragment ion spectra (SWATH) mass spectrometry and establish
Irene Pila-Castellanos et al.
PLoS pathogens, 17(2), e1009340-e1009340 (2021-02-18)
Influenza virus infections are major public health threats due to their high rates of morbidity and mortality. Upon influenza virus entry, host cells experience modifications of endomembranes, including those used for virus trafficking and replication. Here we report that influenza
Douglas E Vetter et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 493, 345-366 (2008-10-08)
Modern biologists have at their disposal a large array of techniques used to assess the existence and relative or absolute quantity of any molecule of interest in a sample. However, implementing most of these procedures can be a daunting task
Haruka Chino et al.
Molecular cell, 74(5), 909-921 (2019-04-23)
Certain proteins and organelles can be selectively degraded by autophagy. Typical substrates and receptors of selective autophagy have LC3-interacting regions (LIRs) that bind to autophagosomal LC3 and GABARAP family proteins. Here, we performed a differential interactome screen using wild-type LC3B