分子量
Mr ~40,000
損失
≤10% loss on drying
色
white to off-white
有効pH範囲
6.0-8 (10 g/L)
mp
(Decomposes on heating.)
溶解性
water: soluble
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
42867-25G:
42867-VAR:
42867-100G:
42867-5G:
42867-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Additional information about FITC-labelled polysaccarides including FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran). This page discusses the impact of weight-average molecular weight on the respective molecule dimensions and other physical properties
FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran), etc.