由来生物
(Leuconostoc spp.)
品質水準
形状
powder
分子量
Mr 5,000
組成
Sulfur Content, 16.0-20.0%
損失
≤10% loss on drying
有効pH範囲
6.0-8.0 (10 g/L)
溶解性
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless to slightly yellow
water: 100 g/L at 25 °C (77 °F )
H2O: freely soluble 50 mg/mL, clear
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Additional information about FITC-labelled polysaccarides including FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran). This page discusses the impact of weight-average molecular weight on the respective molecule dimensions and other physical properties
FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran), etc.