安全性情報
51227
Sigma-Aldrich
デキストラン硫酸 ナトリウム塩
Mw 7,000-20,000
別名:
デキストラン硫酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
形状
powder
品質水準
分子量
Mw 7,000-20,000
損失
≤10% loss on drying
white
有効pH範囲
6.0-8 (10 g/L)
溶解性
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デキストランはアンヒドログルコースのポリマーです。 約95%のα-D-(166)結合から成ります。 残りの(163)結合はデキストランの分枝を構成します。
アプリケーション
デキストラン硫酸は、リポタンパク質の選択的沈降、プローブハイブリダイゼーション膜固定DNA、DNA‐ヒストン複合体からのDNAの遊離、およびリボソームへのRNAの結合の阻害にルーチン的に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
デキストラン硫酸は、宿主細胞へのウイルスの吸着を妨げることによりヒト免疫不全ウイルスの複製を阻害します。
その他情報
お客様の研究に対するメルクの多様なデキストラン製品を包括的に理解していただくには、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
51227-BULK:
51227-VAR:
51227-5G:
51227-25G:
51227-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Baba et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 85(16), 6132-6136 (1988-08-01)
The sulfated polysaccharides dextran sulfate and heparin have proved to be potent and selective inhibitors of human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) in vitro. Dextran sulfate (Mr 5000) and heparin (Mr 15,000) completely protected MT-4 cells against HIV-1-induced cytopathogenicity at