安全性情報
S4030
Millipore
Dextran Sulfate Solution
50% (w/v) liquid
別名:
dextran sulfate buffer, hybridization accelerant, hybridization additive, northern blot hybridization component, southern blot hybridization component
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.52
製品名
デキストラン硫酸50%溶液,
包装
pkg of 100 mL
品質水準
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
hybridization: suitable (nucleic acid)
輸送温度
ambient
詳細
プローブハイブリダイゼーション溶液には、添加剤としてデキストラン硫酸(MW >500,000)が使用されています。 それにより、ハイブリダイゼーションの速度が10倍加速されます。デキストラン硫酸を添加すると、プローブネットワークの形成が促進され、膜結合核酸分析における感度が高くなる可能性があります。 本製品は、50%(w/v)水溶液として提供されます。
アプリケーション
デキストラン硫酸50%溶液
10%デキストラン硫酸を含む液を調製するためには、50%デキストラン硫酸溶液2 mLにハイブリダイゼーション用成分8 mLを添加します。
さまざまなハイブリダイゼーション条件のガイドラインで要求されているデキストラン硫酸の適正濃度を決定するためには、www.chemicon.comのカタログ番号S4030製品専用ページの「プロトコル」タブにある「Hybrisol Nomograph for Dextran Sulfate」のリンクを参照してください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
S4030:
試験成績書(COA)