安全性情報
42603
Sigma-Aldrich
リグニンペルオキシダーゼ
powder, slightly beige, >0.1 U/mg
別名:
LiP, ペルオキシダーゼ、リグニン, リグニナーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
形状
powder
比活性
>0.1 U/mg
slightly beige
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
生物化学的/生理学的作用
リグニンペルオキシダーゼは、植物壁の構成成分であるリグニンが分解されるプロセスである、リグニン分解サイクルで重要な役割を果たす真菌酵素です。
エポキシド加水分解酵素は、エポキシドの加水分解速度論的分割を行うエナンチオ選択的触媒です。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
単位の定義
1 unitは、pH 3.0、30°C、1分間で、1 μmolの3,4-ジメトキシベンジルアルコールを酸化する酵素量に相当します。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
42603-VAR-F:
42603-100MG-F:
42603-BULK-F:
42603-10MG-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
E N Jacobsen
Accounts of chemical research, 33(6), 421-431 (2000-07-13)
The discovery of the metal salen-catalyzed asymmetric ring-opening (ARO) of epoxides is chronicled. A screening approach was adopted for the identification of catalysts for the addition of TMSN(3) to meso-epoxides, and the chiral (salen)CrN(3) complex was identified as optimal. Kinetic
Andrew T Smith et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(38), 16084-16089 (2009-10-07)
The surface oxidation site (Trp-171) in lignin peroxidase (LiP) required for the reaction with veratryl alcohol a high-redox-potential (1.4 V) substrate, was engineered into Coprinus cinereus peroxidase (CiP) by introducing a Trp residue into a heme peroxidase that has similar
Nikita A Khlystov et al.
Communications biology, 4(1), 1027-1027 (2021-09-03)
Lignin has significant potential as an abundant and renewable source for commodity chemicals yet remains vastly underutilized. Efforts towards engineering a biochemical route to the valorization of lignin are currently limited by the lack of a suitable heterologous host for