製品種目
PESTANAL®
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(c1ccc(Cl)cc1)(c2ccc(Cl)cc2)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C14H9Cl5O/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(20,14(17,18)19)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,20H
InChI Key
UOAMTSKGCBMZTC-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
36677-BULK-R:
36677-VAR-R:
36677-100MG-R:
36677-250MG-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
GC Analysis of Agricultural Pesticides (Standard) on SLB®-5ms