品質水準
100
500
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
EP24 & EP67, monoclonal
詳細
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
包装
vial of 0.1 mL concentrate (356R-14)
vial of 0.1 mL concentrate Research Use Only (356R-14-RUO)
vial of 0.5 mL concentrate (356R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (356R-16)
vial of 1.0 mL concentrate Research Use Only (356R-16-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute Research Use Only (356R-17-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute ready-to-use (356R-17)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (356R-18)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (356R-18-RUO)
メーカー/製品名
Cell Marque™
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100 (concentrated)
コントロール
mesothelioma, prostate, squamous cell carcinoma ((lung))
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
視覚化
cytoplasmic
遺伝子情報
human ... KRT5(3852)
詳細
品質
Canada - IVD
European Union - IVD
Japan - RUO
関連事項
物理的形状
調製ノート
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Download the latest released IFU
Note: This IFU may not apply to your specific product lot.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
356R-15:
356R-17:
356R-18-RUO:
356R-11:
356R-14:
356R-12:
356R-16-RUO:
356R-18:
356R-17-RUO:
356R-16:
356R-15-RUO:
356R-13:
356R-14-RUO:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)