FCMAB291F
Milli-Mark®Anti-Cytokeratin 5 Antibody, 6-FITC, clone D5/16B4
clone D5/16B4, Milli-Mark®, from mouse
別名:
58 kDa cytokeratin, epidermolysis bullosa simplex, Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockayne types, keratin 5, keratin 5 (epidermolysis bullosa simplex,Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockayne types), keratin, type II cytoskeletal 5
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
D5/16B4, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Milli-Mark®
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KRT5(3852)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞骨格
Cytoskeleton
品質
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
A431 cells
法的情報
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
FCMAB291F:
試験成績書(COA)