品質水準
100
500
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
EP9, monoclonal
詳細
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
包装
vial of 0.1 mL concentrate (453R-24)
vial of 0.1 mL concentrate Research Use Only (453R-24-RUO)
vial of 0.5 mL concentrate (453R-25)
bottle of 1.0 mL predilute ready-to-use (453R-27)
vial of 1.0 mL concentrate (453R-26)
vial of 1.0 mL concentrate Research Use Only (453R-26-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute Research Use Only (453R-27-RUO)
bottle of 7.0 mL predilute ready-to-use (453R-28)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (453R-28-RUO)
メーカー/製品名
Cell Marque™
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200 (concentrate)
コントロール
breast carcinoma ((breast ductal carcinoma in-situ)), colorectal carcinoma, ovarian carcinoma ((ovarian serous carcinoma)), urothelial carcinoma
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
視覚化
nuclear
遺伝子情報
human ... TP53(7157)
詳細
品質
Canada - IVD
European Union - IVD
Japan - RUO
関連事項
物理的形状
調製ノート
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Download the latest released IFU
Note: This IFU may not apply to your specific product lot
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
453R-26-RUO:
453R-26:
453R-25:
453R-28:
453R-22:
453R-27-RUO:
453R-28-RUO:
453R-24:
453R-27:
453R-23:
453R-25-RUO:
453R-24-RUO:
453R-21:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)