品質水準
100
500
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
14, monoclonal
詳細
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
包装
vial of 0.1 mL concentrate (224M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (224M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (224M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (224M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (224M-18)
メーカー/製品名
Cell Marque®
濃度
1.0-5.0 μg/mL (predilute)
25-125 μg/mL (concentrate)
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
アイソタイプ
IgG1
コントロール
fibromatosis of breast
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
視覚化
membranous, nuclear
詳細
品質
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
関連事項
物理的形状
調製ノート
製品選択ツール.をお試しください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Colorectal cancer is the third most common cancer in both men and women. An estimated 136,000 cases of colorectal cancer are expected to occur in 2016.