product name
N-ベンゾイル-L-チロシンエチルエステル, ≥98.0% (NT)
アッセイ
≥98.0% (NT)
形状
powder or crystals
光学活性
[α]20/D −26±3°, c = 1% in ethanol
色
white
mp
118-121 °C (lit.)
118-122 °C
溶解性
methanol: 1 g/10 mL, clear, colorless to almost colorless (
)
SMILES記法
CCOC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C18H19NO4/c1-2-23-18(22)16(12-13-8-10-15(20)11-9-13)19-17(21)14-6-4-3-5-7-14/h3-11,16,20H,2,12H2,1H3,(H,19,21)/t16-/m0/s1
InChI Key
SRLROPAFMUDDRC-INIZCTEOSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
13110-25G-F:
13110-5G-F:
13110-VAR-F:
13110-BULK-F:
試験成績書(COA)