製品種目
BioReagent
品質水準
メーカー/製品名
ATTO-TEC GmbH
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
適合性
corresponds for UV test
保管温度
−20°C
詳細
Atto 580Qは、高分子吸収(110.000)と586 nm(H2O)に吸収極大のある蛍光用の新しい消光剤です。Atto 580Qの特徴は、高い光安定性と耐熱性です。親水性は中程度で、DMFやDMSOなどの極性溶媒に溶けます。
アプリケーション
Atto 580Qは、FRET実験でアミン標識ヌクレオチドの蛍光クエンチャー(吸光度586 nm)としてご利用いただけます。TAMRA、ATTO 550、ATTO 565、ATTO 590、ROXの各種蛍光色素と組み合わせるのに適しています。
法的情報
本製品は研究専用です。商業目的で使用する場合は、ライセンス取得について知的所有権(IP)保持者(ATTO-TEC GmbH、ドイツ)にお問い合わせください。
WGK
WGK 3