certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1011721
詳細
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
APIファミリー
adapalene
フォーム
solid
包装
pkg of 100 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O(C)c1c(cc(cc1)c5cc6c(cc(cc6)C(=O)OC)cc5)C32CC4CC(C3)CC(C2)C4
InChI
1S/C29H30O3/c1-31-27-8-7-24(14-26(27)29-15-18-9-19(16-29)11-20(10-18)17-29)22-3-4-23-13-25(28(30)32-2)6-5-21(23)12-22/h3-8,12-14,18-20H,9-11,15-17H2,1-2H3
InChI Key
PGXNMQBGOVUZNC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2828-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)