Merck
C2885
Sigma-Aldrich
CHES
≥99.0% (titration)
別名:
2-(シクロヘキシルアミノ)エタンスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H17NO3S
CAS番号:
分子量:
207.29
Beilstein:
2967601
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥99.0% (titration)
形状
crystalline
pH
3.0-5.0 (103.6 g/L)
有効pH範囲
8.6-10.0
pKa (25 °C)
9.3
溶解性
water: 0.6 g/25 mL, clear, colorless
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
OS(=O)(=O)CCNC1CCCCC1
InChI
1S/C8H17NO3S/c10-13(11,12)7-6-9-8-4-2-1-3-5-8/h8-9H,1-7H2,(H,10,11,12)
InChI Key
MKWKNSIESPFAQN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CHES(2-(N-シクロヘキシルアミノ)エタンスルホン酸)は、その自己緩衝性と生体適合性の特徴からGoodバッファーとされています。タンパク質の安定化に使用され、金属と相互作用しません。
アプリケーション
CHESは以下の用途に使用されています:
  • 南極由来真菌分離株のマンナナーゼ活性アッセイのバッファー
  • DNA消化および2′-デオキシアデノシン3′-一リン酸標識のバッファー
  • ラット血漿酵素の特性を評価するWilson and Horne抽出バッファーの成分
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C2885-20KG:
C2885-100G:
C2885-1KG:
C2885-250G:
C2885-25G:
C2885-VAR:
C2885-BULK:
C2885-BULK-PC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
HEPPSO AldrichCPR
R426725
HEPPSO
MOPSO ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
M8389
MOPSO
Acetone oxime purum, ≥98.0% (GC)
Sigma-Aldrich
00750
Acetone oxime
ビシン ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
B3876
ビシン
Determination of folate in some cereals and commercial cereal-grain products consumed in Poland using trienzyme extraction and high-performance liquid chromatography methods
Gujska E and Kuncewicz A
European Food Research and Technology, 221(1-2), 208-213 (2005)
Good's buffers as a basis for developing self-buffering and biocompatible ionic liquids for biological research
Taha M, et al.
Green Chemistry, 16(6), 3149-3159 (2014)
Hemicellulase activity of antarctic microfungi
Bradner JR, et al.
Journal of Applied Microbiology, 87(3), 366-370 (1999)
Detection of Bulky Endogenous Oxidative DNA Lesions Derived from 8, 5?-Cyclo-2?-deoxyadenosine by 32P-Postlabeling Assay
Zhou GD and Moorthy B
Current Protocols in Toxicology / Editorial Board, Mahin D. Maines (editor-in-chief) ... [Et al.], 64(1), 17-17 (2015)
Jun Yang et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 24(18), 10265-10272 (2008-08-20)
A universal nitric oxide (NO) generating surface is assembled via Layer-by-Layer (LbL) deposition of sodium alginate (Alg) and organoselenium modified polyethyleneimine (SePEI) on quartz and polymeric substrates. The immobilized SePEI species is capable of catalytically decomposing S-nitrosothiol species (RSNO) to