Merck
C2278
Sigma-Aldrich
CAPSO
≥99% anhydrous basis (titration)
別名:
3-(シクロヘキシルアミノ)-2-ヒドロキシ-1-プロパンスルホン酸, CAPSO遊離酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H19NO4S
CAS番号:
分子量:
237.32
Beilstein:
5939234
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥99% anhydrous basis (titration)
フォーム
crystalline powder
pH
2.5-4.0
有効pH範囲
8.9-10.3
pKa (25 °C)
9.6
溶解性
water: 0.111 g/mL, clear, colorless
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
OC(CNC1CCCCC1)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C9H19NO4S/c11-9(7-15(12,13)14)6-10-8-4-2-1-3-5-8/h8-11H,1-7H2,(H,12,13,14)
InChI Key
INEWUCPYEUEQTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CAPSOは有用な二次標準バッファーです。CAPSOの二次解離定数pK2値は測定されています。 CAPSOの有効なpH範囲は8.9~10.3です。
アプリケーション
CAPSOは、以下の研究において生物学用バッファーとして使用されました:
  • 高炭素石炭フライアッシュ・土壌混合物の解析のための水浸出試験中にpH 9に維持するため。
  • ダイズ由来ペルオキシダーゼ標識ペプチド核酸(PNA)プローブを用いた化学発光in situハイブリダイゼーション。 I
  • 平面二重層脂質膜の作製。
溶液中のADP-リボシルトランスフェラーゼタンパク質の高分子自己会合を調べるために、非変性ゲルにおける電気泳動解析のためのバッファーとして用いられる可能性もあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C2278-1KG:
C2278-VAR:
C2278-5KG:
C2278-BULK-PC:
C2278-BULK:
C2278-500G:
C2278-100G:
C2278-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
MOPS ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
M1254
MOPS
Second dissociation constants of 3-(cyclohexylamino)-1-propanesulfonic acid (CAPS) and 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid (CAPSO) from the temperatures 278.15 K to 328.15 K.
Roy RN, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 29(7), 749-756 (1997)
Evaluation of leaching protocols for testing of high-carbon coal fly ash-soil mixtures.
Becker J, et al.
Journal of Environmental Engineering (New York, N.Y.), 139(5), 642-653 (2012)
P I Bauer et al.
The Biochemical journal, 270(1), 17-26 (1990-08-15)
The macromolecular self-association of ADP-ribosyltransferase protein in solution was studied by several experimental techniques: quantitative gel filtration, electrophoretic analyses in non-denaturing gels, and cross-linking the enzyme protein with glutaraldehyde, dimethyl pimelimidate, dimethyl suberimidate, dimethyl 3,3'-dithiobisproprionimidate and tetranitromethane. The self-association of
H Stender et al.
Applied and environmental microbiology, 67(1), 142-147 (2001-01-03)
A new chemiluminescent in situ hybridization (CISH) method provides simultaneous detection, identification, and enumeration of culturable Escherichia coli cells in 100 ml of municipal water within one working day. Following filtration and 5 h of growth on tryptic soy agar
Andreas Missner et al.
The Journal of biological chemistry, 283(37), 25340-25347 (2008-07-12)
Several membrane channels, like aquaporin-1 (AQP1) and the RhAG protein of the rhesus complex, were hypothesized to be of physiological relevance for CO(2) transport. However, the underlying assumption that the lipid matrix imposes a significant barrier to CO(2) diffusion was