Merck
58160
Sigma-Aldrich
ヨウ化水素酸
puriss. p.a., ≥67% (T)
別名:
ヨウ化水素酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HI
CAS番号:
分子量:
127.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
puriss. p.a.
フォーム
liquid
濃度
≥67% (T)
不純物
≤0.001% phosphorous compounds (as PO4)
強熱残分
≤0.005% (as SO4)
bp
127 °C (lit.)
密度
1.96 g/mL at 20 °C
微量陰イオン
bromide, chloride (as Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
微量陽イオン
Ag: ≤0.1 mg/kg
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤1 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤1 mg/kg
Cd: ≤0.1 mg/kg
Co: ≤0.1 mg/kg
Cr: ≤0.1 mg/kg
Cu: ≤0.1 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤1 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤0.1 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.1 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Tl: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.5 mg/kg
SMILES記法
I
InChI
1S/HI/h1H
InChI Key
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Sales restrictions may apply
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
58160-250ML:4548173171807
58160-BULK:
58160-VAR:
58160-50ML:4548173171814
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Methamphetamine synthesis via hydriodic acid/red phosphorus reduction of ephedrine.
Skinner HF.
Forensic Science International, 48(2), 123-134 (1990)
The rate of the reaction between iodic and hydriodic acids.
Dushman S.
The Journal of Physical Chemistry, 8(7), 453-482 (1904)
Efficient reduction of polycyclic quinones, hydroquinones, and phenols with hydriodic acid.
Konieczny M and Harvey RG.
The Journal of Organic Chemistry, 44(26), 4813-4816 (1979)
S Ito et al.
Pigment cell research, 11(2), 120-126 (1998-05-19)
Melanocytes produce two chemically distinct types of melanin pigments, eumelanins and pheomelanins. These pigments can be quantitatively analyzed by acidic KMnO4 oxidation or reductive hydrolysis with hydriodic acid (HI) to form pyrrole-2,3,5-tricarboxylic acid (PTCA) or aminohydroxyphenylalanine (AHP), respectively. Dark brown
Hailong Li et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(21), 5307-5310 (2012-05-15)
The paper reports on a headspace gas chromatographic (HS-GC) method for the determination of methoxyl in lignin. The method involves the quantitive cleavage of methoxyl with hydroiodic acid (HI) to form methyl iodide in a closed headspace sample vial at