Merck
339245
Sigma-Aldrich
臭化水素酸
48 wt. % in H2O, ≥99.99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HBr
CAS番号:
分子量:
80.91
Beilstein:
3587158
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
2.8 (vs air)
品質水準
蒸気圧
320 psi ( 21.1 °C)
8 mmHg ( 25 °C)
詳細
48% aqueous HBr
アッセイ
≥99.99%
形状
liquid
濃度
48 wt. % in H2O
密度
1.49 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Br
InChI
1S/BrH/h1H
InChI Key
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
臭化水素酸は、オレフィン、アルキン、およびケトンの求電子的ラジカル臭素化のための臭素化試薬として使用できる強酸です。
アプリケーション
臭化水素酸は以下で臭素化剤として使用できます:
  • ベンゾチアジアゾールおよびメチルアミンの臭素化。
  • オレフィン、アルキン、ケトンの、それぞれ対応する二臭素化アルカン、アルケン、α-ブロモケトンへの酸化臭素化。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
339245-100ML:4548173137346
339245-5ML:4548173137360
339245-500ML:4548173137353
339245-BULK:
339245-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Masoumeh Keshavarz et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 32(40), e2001878-e2001878 (2020-08-31)
Lead-free double perovskites have great potential as stable and nontoxic optoelectronic materials. Recently, Cs2 AgBiBr6 has emerged as a promising material, with suboptimal photon-to-charge carrier conversion efficiency, yet well suited for high-energy photon-detection applications. Here, the optoelectronic and structural properties
Julian A Steele et al.
ACS nano, 12(8), 8081-8090 (2018-08-08)
The room-temperature charge carrier mobility and excitation-emission properties of metal halide perovskites are governed by their electronic band structures and intrinsic lattice phonon scattering mechanisms. Establishing how charge carriers interact within this scenario will have far-reaching consequences for developing high-efficiency
Po-Yu Tsai et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 13(4), 1419-1423 (2010-11-27)
The orientation dependence of Br-atom formation in the reaction of the oriented OH radical with the HBr molecule using the hexapole electrostatic field was studied. Experimental results for the orientation dependence in the reaction were analyzed using a Legendre polynomial
Małgorzata Olejniczak et al.
The Journal of chemical physics, 136(1), 014108-014108 (2012-01-14)
We report the implementation of nuclear magnetic resonance (NMR) shielding tensors within the four-component relativistic Kohn-Sham density functional theory including non-collinear spin magnetization and employing London atomic orbitals to ensure gauge origin independent results, together with a new and efficient
Peter Comba et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(6), 1700-1710 (2012-01-12)
The synthesis and characterization of a novel dinucleating ligand L (L=4,11-dimethyl-1,8-bis{2-[N-(di-2-pyridylmethyl)amino]ethyl}cyclam) and its μ-oxo-bridged diferric complex [(H(2)L){Fe(III)(2)(O)}(Cl)(4)](2+) are reported. This diiron(III) complex is the first example of a truly functional purple acid phosphatase (PAP) mimic as it accelerates the hydrolysis