Merck
268003
Sigma-Aldrich
臭化水素酸
reagent grade, 48%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HBr
CAS番号:
分子量:
80.91
Beilstein:
3587158
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
2.8 (vs air)
蒸気圧
320 psi ( 21.1 °C)
8 mmHg ( 25 °C)
詳細
48% aqueous HBr
アッセイ
48%
形状
liquid
密度
1.49 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Br
InChI
1S/BrH/h1H
InChI Key
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
臭化水素酸は、有機臭素化合物および無機臭化物の調製において臭素化剤として使用される最強の鉱酸です。さまざまな有機反応の触媒としても使用されます。
アプリケーション
臭化水素酸は、以下の用途に使用できます:      
  • エステル交換反応の触媒。      
  • 綿繊維の酸加水分解によりセルロース ナノクリスタル(CNC)を合成するための試薬。     
  • 脱ニトロ化試薬を調製するための反応体。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
268003-BULK:
268003-VAR-D:
268003-10L:
268003-1L:
268003-VAR:
268003-6X500ML:4548173252858
268003-500ML:4548173126869
文書ライブラリにアクセスする
The oxidation of acetophenones to arylglyoxals with aqueous hydrobromic acid in dimethyl sulfoxide.
Floyd MB, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 50(25), 5022-5027 (1985)
Production of cellulose nanocrystals using hydrobromic acid and click reactions on their surface.
Sadeghifar H, et al.
J. Mater. Sci., 46(22), 7344-7355 (2011)
M Y Mirza
Talanta, 27(2), 101-106 (1980-02-01)
The extraction of Pd(II), Rh(III), Ir(III), Au(III) and Pt(IV) from hydrochloric and hydrobromic acid with 5% tri-iso-octylamine solution in carbon tetrachloride has been studied. The gold extract from hydrochloric acid is yellow and absorbs at 325 nm, the palladium compound
Efficient bromination of olefins, alkynes, and ketones with dimethyl sulfoxide and hydrobromic acid.
Song S, et al.
Green Chemistry, 17(6), 3285-3289 (2015)
Hydrobromic acid-catalyzed Friedel-Crafts type reactions of naphthols.
Xu C, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(4), 1559-1562 (2014)