Merck
18735
Sigma-Aldrich
臭化水素酸 溶液
33 wt. % in acetic acid
別名:
臭化水素酢酸溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HBr
分子量:
80.91
Beilstein:
3587158
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ
31.5-34.5% (T)
品質水準
フォーム
liquid
濃度
33 wt. % in acetic acid
不純物
≤1% water (KFT)
密度
1.40 g/mL at 20 °C
SMILES記法
Br
InChI
1S/BrH/h1H
InChI Key
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
臭化水素酸溶液(HBr)は、澄明な黄色または褐色の液体です。Kとの反応は、分子ビーム技術によって研究されています。
アプリケーション
臭化水素酸溶液は、3,4-ジメトキシ-6-ブロモニトロベンゼンの脱メチル化に使用できます。パルアルデヒドとともに、ベンゼン誘導体の効率的なブロモメチル化剤を形成します。
臭化水素酸溶液は、キトサンのN-脱アセチル化の度合の赤外分光分析に使用できます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
18735-250ML:4548173111872
18735-6X1L:4548173250229
18735-BULK:
18735-VAR:
18735-VAR-D:
18735-1L:4548173111865
18735-50ML:4548173111889
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hydrogen Bromide-Acetic Acid Demethylation of 2, 3-Dimethoxy-6-bromobenzoic Acid. An Example of Concomitant Bromine Migration.
Pettit GR and Piatak DM.
The Journal of Organic Chemistry, 25(5), 721-725 (1960)
Regioselective bromomethylation of 1, 2-dialkylbenzenes.
Garg N and Lee TR
Synlett, 9(03), 310-312 (1998)
Study of chemical reaction mechanisms with molecular beams. The reaction of K with HBr.
Taylor EH and Datz S.
J. Chem. Phys., 23(9), 1711-1718 (1955)
Improved infrared spectroscopic method for the analysis of degree of N-deacetylation of chitosan.
Sabnis S and Block LH.
Polym. Bull., 39(1), 67-71 (1997)
Ahmed Hasbi et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 28(11), 4806-4820 (2014-07-27)
Although the dopamine D1-D2 receptor heteromer has emerging physiological relevance and a postulated role in different neuropsychiatric disorders, such as drug addiction, depression, and schizophrenia, there is a need for pharmacological tools that selectively target such receptor complexes in order