Merck
576913
Sigma-Aldrich
水 溶液
suitable for HPLC, contains 0.1 % (v/v) formic acid
別名:
Aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2O
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
HPLC grade
フォーム
liquid
含みます
0.1 % (v/v) formic acid
テクニック
HPLC: suitable
SMILES記法
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The product is water containing 0.1%v/v formic acid. This pre-blended mobile phase solvent is of high purity that reduces time-consuming preparation and prevents instrument downtime because of impure mobile phases. It can be employed for HPLC and UHPLC (Ultra High performance Liquid Chromatography) techniques.
調製ノート
0.2 μmフィルターで濾過滅菌済みの製品。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
576913-200L-P2LSSB:
576913-VAR:
576913-4X4L-PW:
576913-20L-N2:
576913-18L:
576913-200L-LS:
576913-4L:
576913-BULK:
576913-4X4L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7