Merck
576905
Sigma-Aldrich
水 溶液
contains 0.1 % (v/v) trifluoroacetic acid, suitable for HPLC
別名:
Aqueous Solution Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2O
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
テクニック:
HPLC: suitable
アプリケーション:
food and beverages
フォーム
liquid
含みます
0.1 % (v/v) trifluoroacetic acid
テクニック
HPLC: suitable
UV吸収
λ: 210 nm Amax: ≤0.60
λ: 230 nm Amax: <0.07
λ: 254 nm Amax: ≤0.005
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The product is water containing 0.1%v/v trifluoroacetic acid. This pre-blended mobile phase solvent is of high purity that reduces time-consuming preparation and prevents instrument downtime because of impure mobile phases. It can be employed for HPLC and UHPLC (Ultra High performance Liquid Chromatography) techniques. Trifluoroacetic acid (TFA) is commonly used as a mobile phase additive. It is a UV transparent, volatile acid that forms hydrophobic negatively charged trifluoroacetate ion.
調製ノート
0.2 μmフィルターで濾過滅菌済みの製品。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
576905-20L-PW:
576905-4X4L:
576905-BULK:
576905-50L:
576905-16L:
576905-VAR:
576905-4L:
576905-200L:
576905-20L:
576905-4X4L-PW:
576905-18L-PW:
576905-200L-LS:
576905-20L-N2:
576905-18L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Optimum concentration of trifluoroacetic acid for reversed-phase liquid chromatography of peptides revisited.
Chen Y, et al.
Journal of Chromatography A, 1043(1), 9-18 (2004)