Merck
537721
Sigma-Aldrich
3-メチル-2-ブタノン
99%
別名:
イソプロピルメチルケトン, メチルイソプロピルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCOCH3
CAS番号:
分子量:
86.13
Beilstein:
1071238
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
99%
bp:
94-95 °C (lit.)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
expl. lim.
0.34-6.3 %
屈折率
n20/D 1.388 (lit.)
bp
94-95 °C (lit.)
mp
−92 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 8.21 g/L at 20 °C
密度
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)C(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-4(2)5(3)6/h4H,1-3H3
InChI Key
SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-Methyl-2-butanone (Methyl isopropyl ketone, MIPK, isopropyl methyl ketone), an aliphatic ketone, is a volatile organic compound. Photodegradation of MIPK in gas-phase has been reported. Asymmetric hydrogenation of MIPK with high enantioselectivity in the presence of Rh-PennPhos (rhodium-P,P′-1,2-phenylenebis(endo-2,5-dialkyl-7-phosphabicyclo[2.2.1]heptane) complex has been reported.
アプリケーション
3-Methyl-2-butanone may be used to prepare (R)-3-methyl-2-butanol via asymmetric hydrogenation in the presence of a wool-Pd complex.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
26.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-3 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
537721-BULK:
537721-VAR:
537721-1L:4548173959382
537721-250ML:4548173959399
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Highly enantioselective hydrogenation of simple ketones catalyzed by a Rh-PennPhos complex.
Jiang Q, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 37(8), 1100-1103 (1998)
Photocatalytic destruction of VOCs in the gas-phase using titanium dioxide.
Alberici RM and Jardim WF.
Applied Catalysis. B, Environmental, 14(1), 55-68 (1997)
Catalytic behavior of a Wool-Pd complex in asymmetric hydrogenation of diacetone alcohol and 3-methyl-2-butanone.
Yin MO, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 147(1), 89-92 (1999)
Sami Sajjadifar et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 15(4), 2491-2498 (2010-04-30)
Methyl indolenines (4a-c) and(5a-c) were prepared in high yield by a Fischer indole synthesis reaction of o,m-tolylhydrazine hydrochlorides (1a-b) with isopropyl methyl ketone (2) and 2-methylcyclohexanone (3) in acetic acid at room temperature. o,p- Nitrophenylhydrazines (1c-d) were reacted with 2-methylcyclohexanone
E M Gagan et al.
Archives of environmental contamination and toxicology, 52(3), 283-293 (2007-01-27)
Frequently the toxicity of an organic chemical mixture is close to dose-additive, even when the agents are thought to induce toxicity at different molecular sites of action. These findings appear to conflict with the hypothesis that a strictly dose-additive combined