蒸気圧
0.13 mmHg ( 20 °C)
0.98 mmHg ( 50 °C)
品質水準
アッセイ
99.7%
形状
liquid
自己発火温度
851 °F
expl. lim.
14.3 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
<0.020% water
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
bp
240 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
密度
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 235 nm Amax: 1.00
λ: 280 nm Amax: 0.50
λ: 300 nm Amax: 0.30
λ: 350 nm Amax: 0.05
λ: 375-400 nm Amax: 0.01
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
269.6 °F - closed cup
引火点(℃)
132 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
414220-2L:
414220-VAR:
414220-1L:
414220-2.5L:
414220-100ML:
414220-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Research and development of solid-state lithium fast-ion conductors is crucial because they can be potentially used as solid electrolytes in all-solid-state batteries, which may solve the safety and energy-density related issues of conventional lithium-ion batteries that use liquid (farmable organic) electrolytes.