Merck
494496
Sigma-Aldrich
NMP
biotech. grade, ≥99.7%
別名:
1-メチル-2-ピロリドン, N-メチル-2-ピロリドン, M-PYROL, NMP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9NO
CAS番号:
分子量:
99.13
Beilstein:
106420
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.07
bp:
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
製品名
1-メチル-2-ピロリジノン, biotech. grade, ≥99.7%
グレード
biotech. grade
品質水準
蒸気密度
3.4 (vs air)
蒸気圧
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
アッセイ
≥99.7%
フォーム
liquid
自己発火温度
518 °F
expl. lim.
9.5 %
不純物
≤0.005% water
≤0.01% free amines (CH3NH2)
APHA: ≤20
屈折率
n20/D 1.47 (lit.)
pH
7.7-10.0 (20 °C, 100 g/L)
bp
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
溶解性
acetone: miscible(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
ethyl acetate: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
密度
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 285 nm Amax: 1.00
λ: 300 nm Amax: 0.50
λ: 325 nm Amax: 0.10
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI Key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-メチル-2-ピロリジオン(N - メチルピロリドン、NMP)は極性環状有機溶媒です。サッカロミセス・セレビシエに対するNMPの影響についての研究から、NMPが異数性を誘発することが明らかになっています。NMPには特徴的な性質として、低い粘度、優れた溶解力および強化された解乳化性などが挙げられます。NMPは潤滑油原料の選択的処理においてフェノールのより優れた代替物です。NMP 溶液でのフラーレンC60の挙動は、電子吸収および光ルミネッセンスのスペクトルデータに基づいて調べられています。水素化硼素ナトリウム(NaBH4)のNMP溶液は臭化アルキルの脱臭素に対し高い反応性を示しました。NMP -エチレングリコール溶媒混合物の芳香族炭化水素抽出に対する高い選択性はガスクロマトグラフィによって解析されています。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
494496-6X1L:
494496-2.5L:
494496-VAR:
494496-2L:4548173989051
494496-200L:
494496-20L:
494496-4X2L:
494496-18L:
494496-1L:4548173989044
494496-BULK:
494496-PZ:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Evaluation of extraction properties of N-methylpyrrolidone and ethylene glycol mixtures by gas chromatography.
Wardencki W and Tameesh AHH.
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 31(1), 86-92 (1981)
NaBH4 in N-methylpyrrolidone: a safe alternative for hydride displacement reaction.
Torisawa Y, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 11(20), 2787-2789 (2001)
Sanjairaj Vijayavenkataraman et al.
Artificial organs, 43(5), 515-523 (2018-09-20)
The incidence of peripheral nerve injuries is on the rise and the current gold standard for treatment of such injuries is nerve autografting. Given the severe limitations of nerve autografts which include donor site morbidity and limited supply, neural guide
N-methylpyrrolidone instead of phenol in treatment of lube feedstock.
Ivanov AV, et al.
Chemistry and Technology of Fuels and Oils, 36(5), 352-354 (2000)
Aggregation of fullerene C60 in N-methylpyrrolidone.
Yevlampieva NP, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 209(2), 167-171 (2002)