Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
1.00574
Supelco
NMP
for Peptide Synthesis
別名:
1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, N-Methyl-2-pyrrolidone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9NO
CAS番号:
分子量:
99.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
212-828-1
NACRES:
NA.22
bp:
202 °C/1013 hPa
製品名
1-Methyl-2-pyrrolidone, for Peptide Synthesis
蒸気圧
0.32 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.7% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
245 °C
有効性
3598 mg/kg LD50, oral (Rat)
8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-9.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
転移温度
flash point 91 °C
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N1(CCCC1=O)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI Key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-methyl-2-pyrrolidone (NMP) is an organic solvent that finds applications in numerous industries, including petrochemicals, plastics, microelectronics, and to produce pigments, cosmetics, and drugs. It is commonly used worldwide as an organic solvent, intermediate, or surfactant in various industrial and consumer applications. The unique characteristics of NMP, including its ability to mix with water and organic solvents, and its temperature, polarity, and composition stability, make it a solvent of great interest in extractive distillation.
アプリケーション
1-Methyl-2-pyrrolidone can be used as a solvent during the peptide bond formation reactions.
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体