Merck
8.07051
Sigma-Aldrich
Propylene carbonate
for synthesis
別名:
Propylene carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, Propylene glycol carbonate, Carbonic acid propylene glycol ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6O3
CAS番号:
分子量:
102.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
203-572-1
NACRES:
NA.22
bp:
243 °C/1013 hPa
グレード
for synthesis
品質水準
蒸気圧
0.04 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
435 °C (DIN 51794)
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-14.3 % (v/v)
テクニック
titration: suitable
pH
7.0 (20 °C, 200 g/L in H2O)
動粘度
1.4 cSt(43 °C)
bp
243 °C/1013 hPa
mp
-49 °C
転移温度
flash point 123 °C
溶解性
240 g/L
密度
1.20 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O1C(COC1=O)C
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Interfacial carbonyl groups of propylene carbonate facilitate the reversible binding of nitrogen dioxide.: Investigating the interaction of interfacial carbonyl groups in propylene carbonate with nitrogen dioxide, this study provides insights into the reversible binding mechanisms, important for developing better gas capture and storage systems (Clark & Allen, 2024).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.204 - 1.206
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
269.6 °F - closed cup
引火点(℃)
132 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体